Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APMAP Protein
A cDNA sequence encoding the APMAP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11041-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915958
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
APMAP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSESPIDPQ PLSFKEPPLL LGVLHPNTKL RQAERLFENQ LVGPESIAHI GDVMFTGTAD GRVVKLENGE IETIARFGSG PCKTRDDEPV CGRPLGIRAG PNGTLFVADA YKGLFEVNPW KREVKLLLSS ETPIEGKNMS FVNDLTVTQD GRKIYFTDSS SKWQRRDYLL LVMEGTDDGR LLEYDTVTRE VKVLLDQLRF PNGVQLSPAE DFVLVAETTM ARIRRVYVSG LMKGGADLFV ENMPGFPDNI RPSSSGGYWV GMSTIRPNPG FSMLDFLSER PWIKRMIFKL FSQETVMKFV PRYSLVLELS DSGAFRRSLH DPDGLVATYI SEVHEHDGHLYLGSFRSPFL CRLSLQAV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
APMAP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0) and 10% glycerol.