Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOA5 Protein
A cDNA sequence encoding the APOA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 212.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 116519 |
---|---|
Name | APOA5 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | APOA5 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925978
|
enQuireBio™
QP11046-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15995968
|
enQuireBio™
QP11046-EC-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
116519 | |
Research Use Only | |
APOA5 | |
Human | |
His | |
APOA5 Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5 |
APOA5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RKGFWDYFSQ TSGDKGRVEQ IHQQKMAREP ATLKDSLEQD LNNMNKFLEK LRPLSGSEAP RLPQDPVGMR RQLQEELEEV KARLQPYMAE AHELVGWNLE GLRQQLKPYT MDLMEQVALR VQELQEQLRV VGEDTKAQLL GGVDEAWALL QGLQSRVVHH TGRFKELFHP YAESLVSGIG RHVQELHRSV APHAPASPAR LSRCVQVLSR KLTLKAKALH ARIQQNLDQL REELSRAFAG TGTEEGAGPD PQMLSEEVRQ RLQAFRQDTY LQIAAFTRAI DQETEEVQQQ LAPPPPGHSA FAPEFQQTDS GKVLSKLQAR LDDLWEDITH SLHDQGHSHL GDPAAADYKD DDDK | |
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE. |