Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human APOA5 Protein
A cDNA sequence encoding the APOA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11046-HIS-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925978
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
116519
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
RKGFWDYFSQ TSGDKGRVEQ IHQQKMAREP ATLKDSLEQD LNNMNKFLEK LRPLSGSEAP RLPQDPVGMR RQLQEELEEV KARLQPYMAE AHELVGWNLE GLRQQLKPYT MDLMEQVALR VQELQEQLRV VGEDTKAQLL GGVDEAWALL QGLQSRVVHH TGRFKELFHP YAESLVSGIG RHVQELHRSV APHAPASPAR LSRCVQVLSR KLTLKAKALH ARIQQNLDQL REELSRAFAG TGTEEGAGPD PQMLSEEVRQ RLQAFRQDTY LQIAAFTRAI DQETEEVQQQ LAPPPPGHSA FAPEFQQTDS GKVLSKLQAR LDDLWEDITH SLHDQGHSHL GDPAAADYKD DDDK
Greater than 70% as determined by SDS-PAGE.
APOA5 Protein
Research Use Only
APOA5
Human
His
APOA5 Human was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml supplied in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5