Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apolipoprotein C-IV Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apolipoprotein C-IV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8992-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037421
Menge Preis
1 2197.25 € / 500 Mikrogramm
3 2067.17 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001637.1
Apolipoprotein C-IV Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
346
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
APOC4
Recombinant Protein
Yeast
CQPEAQEGTL SPPPKLKMSR WSLVRGRMKE LLETVVNRTR DGWQWFWSPS TFRGFMQTYY DDHLRDLGPL TKAWFLESKD SLLKKTHSLC PRLVCGDKDQ G