Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8211-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043301
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_110393.1
Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein
Research Use Only
BCL2L14
Recombinant Protein
E. coli
MCSTSGCDLE EIPLDDDDLN TIEFKILAYY TRHHVFKSTP ALFSPKLLRT RSLSQRGLGN CSANESWTEV SWPCRNSQSS EKAINLGKKK SSWKAFFGVV EKEDSQSTPA KVSAQGQRTL EYQDSHSQQW SRCLSNVEQC LEHEAVDPKV ISIANRVAEI VYSWPPPQAT QAGGFKSKEI FVTEGLSFQL QGHVPVASSS KKDEEEQILA KIVELLKYSG DQLERKLKKD KALMGHFQDG LSYSVFKTIT DQVLMGVDPR GESEVKAQGF KAALVIDVTA KLTAIDNHPM NRVLGFGTKY LKENFSPWIQ QHGGWEKILG ISHEEVD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
79370
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol