Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_110393.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 79370 |
Name | Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16023301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16043301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16053301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16063301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073301
|
enQuireBio™
QP8211-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_110393.1 | |
Apoptosis facilitator Bcl-2-like protein 14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79370 | |
Research Use Only | |
BCL2L14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCSTSGCDLE EIPLDDDDLN TIEFKILAYY TRHHVFKSTP ALFSPKLLRT RSLSQRGLGN CSANESWTEV SWPCRNSQSS EKAINLGKKK SSWKAFFGVV EKEDSQSTPA KVSAQGQRTL EYQDSHSQQW SRCLSNVEQC LEHEAVDPKV ISIANRVAEI VYSWPPPQAT QAGGFKSKEI FVTEGLSFQL QGHVPVASSS KKDEEEQILA KIVELLKYSG DQLERKLKKD KALMGHFQDG LSYSVFKTIT DQVLMGVDPR GESEVKAQGF KAALVIDVTA KLTAIDNHPM NRVLGFGTKY LKENFSPWIQ QHGGWEKILG ISHEEVD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |