Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11062-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926028
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
27236
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQESPK NSAAEIPVTS NGEVDDSREH SFNRDLKHSL PSGLGLSETQ ITSHGFDNTK EGVIEAGAFQ GSPAPPLPSV MSPSRVAASR LAQQGSDLIV PAGGQRTQTK SGPVILADEI KNPAMEKLEL VRKWSLNTYK CTRQIISEKL GRGSRTVDLE LEAQIDILRD NKKKYENILK LAQTLSTQLF QMVHTQRQLG DAFADLSLKS LELHEEFGYN ADTQKLLAKN GETLLGAINF FIASVNTLVN KTIEDTLMTV KQYESARIEY DAYRTDLEEL NLGPRDANTL PKIEQSQHLF QAHKEKYDKM RNDVSVKLKF LEENKVKVLH NQLVLFHNAI AAYFAGNQKQ LEQTLKQFHI KLKTPGVDAP SWLEEQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ARFIP1 Protein
Research Use Only
ARFIP1
Human
His
ARFIP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT.