Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARHGDIB Protein
A cDNA sequence encoding the ARHGDIB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Name | ARHGDIB Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15906038
|
enQuireBio™
QP11065-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926038
|
enQuireBio™
QP11065-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916038
|
enQuireBio™
QP11065-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ARHGDIB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
GST | |
The ARHGDIB solution (1 mg/1ml) contains phosphate-buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPILGYWKI KGLVQPTRLL LEYLEEKYEE HLYERDEGDK WRNKKFELGL EFPNLPYYID GDVKLTQSMA IIRYIADKHN MLGGCPKERA EISMLEGAVL DIRYGVSRIA YSKDFETLKV DFLSKLPEML KMFEDRLCHK TYLNGDHVTH PDFMLYDALD VVLYMDPMCL DAFPKLVCFK KRIEAIPQID KYLKSSKYIA WPLQGWQATF GGGDHPPKSD LVPRGSHMTE KAPEPHVEED DDDELDSKLN YKPPPQKSLK ELQEMDKDDE SLIKYKKTLL GDGPVVTDPK APNVVVTRLT LVCESAPGPI TMDLTGDLEA LKKETIVLKE GSEYRVKIHF KVNRDIVSGL KYVQHTYRTG VKVDKATFMV GSYGPRPEEY EFLTPVEEAP KGMLARGTYH NKSFFTDDDK QDHLSWEWNL SIKKEWTE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |