Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARHGDIB Protein
A cDNA sequence encoding the ARHGDIB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11065-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916038
  • 1665.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ARHGDIB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSPILGYWKI KGLVQPTRLL LEYLEEKYEE HLYERDEGDK WRNKKFELGL EFPNLPYYID GDVKLTQSMA IIRYIADKHN MLGGCPKERA EISMLEGAVL DIRYGVSRIA YSKDFETLKV DFLSKLPEML KMFEDRLCHK TYLNGDHVTH PDFMLYDALD VVLYMDPMCL DAFPKLVCFK KRIEAIPQID KYLKSSKYIA WPLQGWQATF GGGDHPPKSD LVPRGSHMTE KAPEPHVEED DDDELDSKLN YKPPPQKSLK ELQEMDKDDE SLIKYKKTLL GDGPVVTDPK APNVVVTRLT LVCESAPGPI TMDLTGDLEA LKKETIVLKE GSEYRVKIHF KVNRDIVSGL KYVQHTYRTG VKVDKATFMV GSYGPRPEEY EFLTPVEEAP KGMLARGTYH NKSFFTDDDK QDHLSWEWNL SIKKEWTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
GST
The ARHGDIB solution (1 mg/1ml) contains phosphate-buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.