missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ARL14 Protein

A cDNA sequence encoding the ARL14 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP11069-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15926048

  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

ARL14 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ARL14 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 40% glycerol, 200mM NaCl and 1mM EDTA.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLGSKNPQ TKQAQVLLLG LDSAGKSTLL YKLKLAKDIT TIPTIGFNVE MIELERNLSL TVWDVGGQEK MRTVWGCYCE NTDGLVYVVD STDKQRLEES QRQFEHILKN EHIKNVPVVL LANKQDMPGA LTAEDITRMF KVKKLCSDRN WYVQPCCALT GEGLAQGFRK LTGFVKSHMK SRGDTLAFFK QN
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote