Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL4D Protein
A cDNA sequence encoding the ARL4D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11072-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916058
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ARL4D Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGNHLTEMAP TASSFLPHFQ ALHVVVIGLD SAGKTSLLYR LKFKEFVQSV PTKGFNTEKI RVPLGGSRGI TFQVWDVGGQ EKLRPLWRSY TRRTDGLVFV VDAAEAERLE EAKVELHRIS RASDNQGVPV LVLANKQDQP GALSAAEVEK RLAVRELAAA TLTHVQGCSA VDGLGLQQGL ERLYEMILKR KKAARGGKKR R
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ARL4D solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol.