Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL9 Protein
A cDNA sequence encoding the ARL9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11075-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916068
  • 7438.66 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ARL9 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ARL9 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEFLEIGGSK PFRSYWEMYL SKGLLLIFVV DSADHSRLPE AKKYLHQLIA ANPVLPLVVF ANKQDLEAAY HITDIHEALA LSEVGNDRKM FLFGTYLTKN GSEIPSTMQD AKDLIAQLAA DVQ