Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | ARSA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916078
|
enQuireBio™
QP11078-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906078
|
enQuireBio™
QP11078-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15996068
|
enQuireBio™
QP11078-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
ARSA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ARSA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRPPNIVL IFADDLGYGD LGCYGHPSST TPNLDQLAAG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRM GMYPGVLVPS SRGGLPLEEV TVAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPA TPCDGGCDQG LVPIPLLANL SVEAQPPWLP GLEARYMAFA HDLMADAQRQ DRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFAERSGRG PFGDSLMELD AAVGTLMTAI GDLGLLEETL VIFTADNGPE TMRMSRGGCS GLLRCGKGTT YEGGVREPAL AFWPGHIAPG VTHELASSLD LLPTLAALAG APLPNVTLDG FDLSPLLLGT GKSPRQSLFF YPSYPDEVRG VFAVRTGKYK AHFFTQGSAH SDTTADPACH ASSSLTAHEP PLLYDLSKDP GENYNLLGGV AGATPEVLQA LKQLQLLKAQ LDAAVTFGPS QVARGEDPAL QICCHPGCTP RPACCHCPDP HA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |