Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARSA Protein
A cDNA sequence encoding the ARSA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11078-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916078
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ARSA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRPPNIVL IFADDLGYGD LGCYGHPSST TPNLDQLAAG GLRFTDFYVP VSLCTPSRAA LLTGRLPVRM GMYPGVLVPS SRGGLPLEEV TVAEVLAARG YLTGMAGKWH LGVGPEGAFL PPHQGFHRFL GIPYSHDQGP CQNLTCFPPA TPCDGGCDQG LVPIPLLANL SVEAQPPWLP GLEARYMAFA HDLMADAQRQ DRPFFLYYAS HHTHYPQFSG QSFAERSGRG PFGDSLMELD AAVGTLMTAI GDLGLLEETL VIFTADNGPE TMRMSRGGCS GLLRCGKGTT YEGGVREPAL AFWPGHIAPG VTHELASSLD LLPTLAALAG APLPNVTLDG FDLSPLLLGT GKSPRQSLFF YPSYPDEVRG VFAVRTGKYK AHFFTQGSAH SDTTADPACH ASSSLTAHEP PLLYDLSKDP GENYNLLGGV AGATPEVLQA LKQLQLLKAQ LDAAVTFGPS QVARGEDPAL QICCHPGCTP RPACCHCPDP HA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ARSA solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.