missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin Protein
A cDNA sequence encoding the Artemin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | Artemin Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | The activity is determined by the dose-dependent proliferation of the SH-SY5Y cell line and is typically 4-8 ng/mL. The activity can also be determined by its ability to promote survival and neurite outgrowth. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924138
|
enQuireBio™
QP10524-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914138
|
enQuireBio™
QP10524-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904138
|
enQuireBio™
QP10524-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Artemin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The activity is determined by the dose-dependent proliferation of the SH-SY5Y cell line and is typically 4-8 ng/mL. The activity can also be determined by its ability to promote survival and neurite outgrowth. | |
Human | |
Untagged | |
Artemin was lyophilized after extensive dialysis against 10mM sodium citrate pH 4.5 and 25mM sodium chloride. |