missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Arylamine N-acetyltransferase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000006.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10 |
Name | Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043080
|
enQuireBio™
QP6405-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16063080
|
enQuireBio™
QP6405-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16053080
|
enQuireBio™
QP6405-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16073080
|
enQuireBio™
QP6405-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16083080
|
enQuireBio™
QP6405-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16093080
|
enQuireBio™
QP6405-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_000006.2 | |
Arylamine N-acetyltransferase 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10 | |
Research Use Only | |
NAT2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDIEAYFERI GYKNSRNKLD LETLTDILEH QIRAVPFENL NMHCGQAMEL GLEAIFDHIV RRNRGGWCLQ VNQLLYWALT TIGFQTTMLG GYFYIPPVNK YSTGMVHLLL QVTIDGRNYI VDAGSGSSSQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF CLTEERGIWY LDQIRREQYI TNKEFLNSHL LPKKKHQKIY LFTLEPRTIE DFESMNTYLQ TSPTSSFITT SFCSLQTPEG VYCLVGFILT YRKFNYKDNT DLVEFKTLTE EEVEEVLKNI FKISLGRNLV PKPGDGSLTI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |