Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASGR2 Protein
A cDNA sequence encoding the ASGR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11085-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916098
  • 194.62 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ASGR2 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ASGR2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 30% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQSEGHRG AQLQAELRSL KEAFSNFSSS TLTEVQAIST HGGSVGDKIT SLGAKLEKQQ QDLKADHDAL LFHLKHFPVD LRFVACQMEL LHSNGSQRTC CPVNWVEHQG SCYWFSHSGK AWAEAEKYCQ LENAHLVVIN SWEEQKFIVQ HTNPFNTWIG LTDSDGSWKW VDGTDYRHNY KNWAVTQPDN WHGHELGGSE DCVEVQPDGR WNDDFCLQVY RWVCEKRRNA TGEVA