Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF4 Protein
A cDNA sequence encoding the ATF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 468 |
---|---|
Name | ATF4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ATF4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15946138
|
enQuireBio™
QP11099-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926138
|
enQuireBio™
QP11099-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936138
|
enQuireBio™
QP11099-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
468 | |
Research Use Only | |
ATF4 | |
Human | |
Untagged | |
ATF4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
ATF4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHHHHHHMAD QLTEEQIAEF KEAFSLFDKD GDGTITTKEL GTVMRSLGQN PTEAELQDMI NEVDADGNGT IDFPEFLTMM ARKMKDTDSE EEIREAFRVF DKDGNGYISA AELRHVMTNL GEKLTDEEVD EMIREADIDG DGQVNYEEFV QMMTAKGSHM TEMSFLSSEV LVGDLMSPFD QSGLGAEESL GLLDDYLEVA KHFKPHGFSS DKAKAGSSEW LAVDGLVSPS NNSKEDAFSG TDWMLEKMDL KEFDLDALLG IDDLETMPDD LLTTLDDTCD LFAPLVQETN KQPPQTVNPI GHLPESLTKP DQVAPFTFLQ PLPLSPGVLS STPDHSFSLE LGSEVDITEG DRKPDYTAYV AMIPQCIKEE DTPSDNDSGI CMSPESYLGS PQHSPSTRGS PNRSLPSPGV LCGSARPKPY DPPGEKMVAA KVKGEKLDKK LKKMEQNKTA ATRYRQKKRA EQEALTGECK ELEKKNEALK ERADSLAKEI QYLKDLIEEV RKARGKKRVP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |