Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF4 Protein
A cDNA sequence encoding the ATF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11099-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926138
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
468
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MHHHHHHMAD QLTEEQIAEF KEAFSLFDKD GDGTITTKEL GTVMRSLGQN PTEAELQDMI NEVDADGNGT IDFPEFLTMM ARKMKDTDSE EEIREAFRVF DKDGNGYISA AELRHVMTNL GEKLTDEEVD EMIREADIDG DGQVNYEEFV QMMTAKGSHM TEMSFLSSEV LVGDLMSPFD QSGLGAEESL GLLDDYLEVA KHFKPHGFSS DKAKAGSSEW LAVDGLVSPS NNSKEDAFSG TDWMLEKMDL KEFDLDALLG IDDLETMPDD LLTTLDDTCD LFAPLVQETN KQPPQTVNPI GHLPESLTKP DQVAPFTFLQ PLPLSPGVLS STPDHSFSLE LGSEVDITEG DRKPDYTAYV AMIPQCIKEE DTPSDNDSGI CMSPESYLGS PQHSPSTRGS PNRSLPSPGV LCGSARPKPY DPPGEKMVAA KVKGEKLDKK LKKMEQNKTA ATRYRQKKRA EQEALTGECK ELEKKNEALK ERADSLAKEI QYLKDLIEEV RKARGKKRVP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
ATF4 Protein
Research Use Only
ATF4
Human
Untagged
ATF4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.