Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP-dependent RNA helicase DDX19A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP-dependent RNA helicase DDX19A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8225-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043391
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001307451.1
ATP-dependent RNA helicase DDX19A Protein
Research Use Only
DDX19A
Recombinant Protein
E. coli
MATDSWALAV DEQEAAVKSM TNLQIKEEKV KADTNGIIKT STTAEKTDEE EKEDRAAQSL LNKLIRSNLV DNTNQVEVLQ RDPNSPLYSV KSFEELRLKP QLLQGVYAMG FNRPSKIQEN ALPMMLAEPP QNLIAQSQSG TGKTAAFVLA MLSRVEPSDR YPQCLCLSPT YELALQTGKV IEQMGKFYPE LKLAYAVRGN KLERGQKISE QIVIGTPGTV LDWCSKLKFI DPKKIKVFVL DEADVMIATQ GHQDQSIRIQ RMLPRNCQML LFSATFEDSV WKFAQKVVPD PNVIKLKREE ETLDTIKQYY VLCSSRDEKF QALCNLYGAI TIAQAMIFCH TRKTASWLAA ELSKEGHQVA LLSGEMMVEQ RAAVIERFRE GKEKVLVTTN VCARGIDVEQ VSVVINFDLP VDKDGNPDNE TYLHRIGRTG RFGKRGLAVN MVDSKHSMNI LNRIQEHFNK KIERLDTDDL DEIEKIAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55308
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol