Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP1B3 Protein
A cDNA sequence encoding the ATP1B3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11106-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916168
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ATP1B3 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ATP1B3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSTMWVMLQ TLNDEVPKYR DQIPSPGLMV FPKPVTALEY TFSRSDPTSY AGYIEDLKKF LKPYTLEEQK NLTVCPDGAL FEQKGPVYVA CQFPISLLQA CSGMNDPDFG YSQGNPCILV KMNRIIGLKP EGVPRIDCVS KNEDIPNVAV YPHNGMIDLK YFPYYGKKLH VGYLQPLVAV QVSFAPNNTG KEVTVECKID GSANLKSQDD RDKFLGRVMF KITARA