Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AZGP1 Protein
A cDNA sequence encoding the AZGP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10527-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914148
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
563
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
AZGP1
Human
Untagged
Filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.1M Tris-HCl pH 8.0 and 150mM NaCl.
AZGP1 Protein
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
HEK 293
ASWSHPQFEK GSQENQDGRY SLTYIYTGLS KHVEDVPAFQ ALGSLNDLQF FRYNSKDRKS QPMGLWRQVEGMEDWKQDSQ LQKAREDIFM ETLKDIVEYY NDSNGSHVLQ GRFGCEIENN RSSGAFWKYY YDGKDYIEFNKEIPAWVPFD PAAQITKQKW EAEPVYVQRA KAYLEEECPA TLRKYLKYSK NILDRQDPPS VVVTSHQAPG EKKKLKCLAYDFYPGKIDVH WTRAGEVQEP ELRGDVLHNG NGTYQSWVVV AVPPQDTAPY SCHVQHSSLA QPLVVPWEAS