missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BAFFR/TNFRSF13C Fc Chimera Protein
Beschreibung
The Recombinant Human BAFF R/TNFRSF13C Fc Chimera Protein is derived from NS0. The Recombinant Human BAFF R/TNFRSF13C Fc Chimera Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 115650 |
| Molekulargewicht | 33 kDa (monomer) |
| Name | BAFFR/TNFRSF13C |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BAFF R/TNFRSF13C protein, (N-terminus) Human BAFF R (Ser7-Ala71) Accession &Num; Q96RJ3 DIEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?