Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAG1 Protein
A cDNA sequence encoding the BAG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11124-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926228
Menge Preis
1 3227.38 € / 1 Milligramm
3 3035.03 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BAG1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
BAG1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 10% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MNRSQEVTRD EESTRSEEVT REEMAAAGLT VTVTHSNEKH DLHVTSQQGS SEPVVQDLAQ VVEEVIGVPQ SFQKLIFKGK SLKEMETPLS ALGIQDGCRV MLIGKKNSPQ EEVELKKLKH LEKSVEKIAD QLEELNKELT GIQQGFLPKD LQAEALCKLD RRVKATIEQF MKILEEIDTL ILPENFKDSR LKRKGLVKKV QAFLAECDTV EQNICQETER LQSTNFALAE