Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BASP1 Protein
A cDNA sequence encoding the BASP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11127-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916238
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
10409
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGGKLSK KKKGYNVNDE KAKEKDKKAE GAATEEEGTP KESEPQAAAE PAEAKEGKEK PDQDAEGKAE EKEGEKDAAA AKEEAPKAEP EKTEGAAEAK AEPPKAPEQE QAAPGPAAGG EAPKAAEAAA APAESAAPAA GEEPSKEEGE PKKTEAPAAP AAQETKSDGA PASDSKPGSS EAAPSSKETP AATEAPSSTP KAQGPAASAE EPKPVEAPAA NSDQTVTVKE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
BASP1 Protein
Research Use Only
BASP1
Human
His
The BASP1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 20% glycerol.