Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAR1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCAR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11133-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916258
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BCAR1 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The BCAR1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRLQQGVS ATVAHLLDLA GSAGATGSWR SPSEPQEPLV QDLQAAVAAV QSAVHELLEF ARSAVGNAAH TSDRALHAKL SRQLQKMEDV HQTLVAHGQA LDAGRGGSGA TLEDLDRLVA CSRAVPEDAK QLASFLHGNA SLLFRRTKAT APGPEGGGTL HPNPTDKTSS IQSRPLPSPP KFTSQDSPDG QYENSEGGWM EDYDYVHLQG KEEFEKTQKE LLEKGSITRQ GKSQLELQQL KQFERLEQEV SRPIDHDLAN WTPAQPLAPG RTGGLGPSDR QLLLFYLEQC EANLTTLTNA VDAFFTAVAT NQPPKIFVAH SKFVILSAHK LVFIGDTLSR QAKAADVRSQ VTHYSNLLCD LLRGIVATTK AAALQYPSPS AAQDMVE