Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the BCAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11134-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926258
  • 3865.29 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BCAT1 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The BCAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKDCSNG CSAECTGEGG SKEVVGTFKA KDLIVTPATI LKEKPDPNNL VFGTVFTDHM LTVEWSSEFG WEKPHIKPLQ NLSLHPGSSA LHYAVELFEG LKAFRGVDNK IRLFQPNLNM DRMYRSAVRA TLPVFDKEEL LECIQQLVKL DQEWVPYSTS ASLYIRPTFI GTEPSLGVKK PTKALLFVLL SPVGPYFSSG TFNPVSLWAN PKYVRAWKGG TGDCKMGGNY GSSLFAQCEA VDNGCQQVLW LYGEDHQITE VGTMNLFLYW INEDGEEELA TPPLDGIILP GVTRRCILDL AHQWGEFKVS ERYLTMDDLT TALEGNRVRE MFGSGTACVV CPVSDILYKG ETIHIPTMEN GPKLASRILS KLTDIQYGRE ESDWTIVLS