Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH1 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
720.00 € - 2725.00 €
Spezifikation
Name | Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Untested |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Usutu virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914028
|
enQuireBio™
QP10491-100UG |
100 μg |
720.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924028
|
enQuireBio™
QP10491-500UG |
500 μg |
2725.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Bcl 2 (minus BH1 domain) Protein | |
Untested | |
Usutu virus | |
His | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DPBS pH 7.4. |