Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH3 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10493-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914038
  • 505.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.
100 μg
Untested
Yellow fever virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.