Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH3 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10493-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924038
Menge Preis
1 1875.88 € / 500 Mikrogramm
3 1763.14 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
500 μg
Untested
Yellow fever virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.