Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDH2 Protein
A cDNA sequence encoding the BDH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11150-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926308
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
56898
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BDH2
Human
His
The BDH2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.1M NaCl and 10% glycerol.
BDH2 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGRLDGKVII LTAAAQGIGQ AAALAFAREG AKVIATDINE SKLQELEKYP GIQTRVLDVT KKKQIDQFAN EVERLDVLFN VAGFVHHGTV LDCEEKDWDF SMNLNVRSMY LMIKAFLPKM LAQKSGNIIN MSSVASSVKG VVNRCVYSTT KAAVIGLTKS VAADFIQQGI RCNCVCPGTV DTPSLQERIQ ARGNPEEARN DFLKRQKTGR FATAEEIAML CVYLASDESA YVTGNPVIID GGWSL