missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BEND6 Protein

A cDNA sequence encoding the BEND6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP11153-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15906318

  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

BEND6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMQKIVQT DEITNTQAFR KGKRKRTETM DSENANSDMD KGQRDPYSGN AFLPGESSSE DEEPLAELSK EELCAKIKSL KEKLTNTRKE NSRLRQSLVM LQVLPQAVTQ FEELVGMAEA LLKGGGTMST SASTLWRATN NSSPDSFAST CSNSNSNSSS PVSLKPEEEH QTDEKQFQIE KWQIARCNKS KPQKFINDLM QVLYTNEYMA THSLTGAKSS TSRDKAVKPA MNQNEVQEII GVTKQLFPNT DDVSIRRMIG QKLNNCTKKP NLSKNLNSQD IK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BEND6 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote