Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5351-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915959
Menge Preis
1 101.63 € / 5 Mikrogramm
10 95.60 € / 5 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002497.2
beta-NGF / Beta-NGF Protein
5 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg.
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
4803
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NGF
Recombinant Protein
E. coli
MSSSHPIFHR GEFSVCDSVS VWVGDKTTAT DIKGKEVMVL GEVNINNSVF KQYFFETKCR DPNPVDSGCR GIDSKHWNSY CTTTHTFVKA LTMDGKQAAW RFIRIDTACV CVLSRKAVRR A