Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human bFGF / FGF2 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5269-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925809
Menge Preis
1 350.31 € / 100 Mikrogramm
6 329.44 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001997.5
bFGF / FGF2 Protein
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the 3T3 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg.
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, 75 mM sodium chloride, pH 7.5
2247
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
FGF2
Recombinant Protein
E. coli
MAAGSITTLP ALPEDGGSGA FPPGHFKDPK RLYCKNGGFF LRIHPDGRVD GVREKSDPHI KLQLQAEERG VVSIKGVCAN RYLAMKEDGR LLASKCVTDE CFFFERLESN NYNTYRSRKY TSWYVALKRT GQYKLGSKTG PGQKAILFLP MSAKS