missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BGN Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | BGN Protein |
| Menge | 20 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His |
| Sequenz | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDEEASGADT SGVLDPDSVT PTYSAMCPFG CHCHLRVVQC SDLGLKSVPK EISPDTTLLD LQNNDISELR KDDFKGLQHL YALVLVNNKI SKIHEKAFSP LRKLQKLYIS KNHLVEIPPN LPSSLVELRI HDNRIRKVPK GVFSGLRNMN CIEMGGNPLE NSGFEPGAFD GLKLNYLRIS EAKLTGIPKD LPETLNELHL DHNKIQAIEL EDLLRYSKLY RLGLGHNQIR MIENGSLSFL PTLRELHLDN NKLARVPSGL PDLKLLQVVY LHSNNITKVG VNDFCPMGFG VKRAYYNGIS LFNNPVPYWE VQPATFRCVT DRLAIQFGNY KK |
| Puffer | BGN protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?