Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BHMT2 Protein
A cDNA sequence encoding the BHMT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11160-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926338
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BHMT2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPAGRP GAKKGILERL ESGEVVIGDG SFLITLEKRG YVKAGLWTPE AVIEHPDAVR QLHMEFLRAG SNVMQTFTFS ASEDNMESKW EDVNAAACDL AREVAGKGDA LVAGGICQTS IYKYQKDEAR IKKLFRQQLE VFAWKNVDFL IAEYFEHVEE AVWAVEVLKE SDRPVAVTMC IGPEGDMHDI TPGECAVRLV KAGASIVGVN CRFGPDTSLK TMELMKEGLE WAGLKAHLMV QPLGFHAPDC GKEGFVDLPE YPFGLESRVA TRWDIQKYAR EAYNLGVRYI GGCCGFEPYH IRAIAEELAP ERGFLPPASE KHGSWGSGLD MHTKPWIRAR ARREYWENLL PASGRPFCPS LSKPDF
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BHMT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.