Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP13 Protein
A cDNA sequence encoding the BMP13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2055.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 392255 |
---|---|
Name | BMP13 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | GDF6 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15994168
|
enQuireBio™
QP10537-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914178
|
enQuireBio™
QP10537-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904178
|
enQuireBio™
QP10537-1MG |
1 mg |
2055.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
392255 | |
Research Use Only | |
GDF6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TAFASRHGKR HGKKSRLRCS KKPLHVNFKE LGWDDWIIAP LEYEAYHCEG VCDFPLRSHL EPTNHAIIQT LMNSMDPGST PPSCCVPTKL TPISILYIDA GNNVVYKQYE DMVVESCGCR | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
BMP13 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by inducing alkaline phosphatase production of murine ATDC5 cells is less than 2.0microg/ml, corresponding to a specific activity of > 500IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
BMP-13 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 30% Acetonitrile and 0.1% TFA. |