Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BPNT1 Protein
A cDNA sequence encoding the BPNT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11199-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916458
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BPNT1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASS NTVLMRLVAS AYSIAQKAGM IVRRVIAEGD LGIVEKTCAT DLQTKADRLA QMSICSSLAR KFPKLTIIGE EDLPSEEVDQ ELIEDSQWEE ILKQPCPSQY SAIKEEDLVV WVDPLDGTKE YTEGLLDNVT VLIGIAYEGK AIAGVINQPY YNYEAGPDAV LGRTIWGVLG LGAFGFQLKE VPAGKHIITT TRSHSNKLVT DCVAAMNPDA VLRVGGAGNK IIQLIEGKAS AYVFASPGCK KWDTCAPEVI LHAVGGKLTD IHGNVLQYHK DVKHMNSAGV LATLRNYDYY ASRVPESIKN ALVP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The BPNT1 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 5mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol.