Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BRK1 Protein
A cDNA sequence encoding the BRK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11205-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916478
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BRK1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAGQEDP VQREIHQDWA NREYIEIITS SIKKIADFLN SFDMSCRSRL ATLNEKLTAL ERRIEYIEAR VTKGETLT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The BRK1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 150mM NaCl and 20% glycerol.