Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTC / Betacellulin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTC / Betacellulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5728-ec-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917309
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001303892.1
BTC / Betacellulin Protein
Research Use Only
BTC
Recombinant Protein
E. coli
DGNSTRSPET NGLLCGDPEE NCAATTTQSK RKGHFSRCPK QYKHYCIKGR CRFVVAEQTP SCVCDEGYIG ARCERVDLFY LRGDRGQILV ICLIAVMVVF IILVIGVCTC CHPLRKRRKR KKKEEEMETL GKDITPINED IEETNIA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
685
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol