Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTD Protein
A cDNA sequence encoding the BTD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1665.00 €
Spezifikation
Name | BTD Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916488
|
enQuireBio™
QP11209-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936488
|
enQuireBio™
QP11209-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926488
|
enQuireBio™
QP11209-50UG |
50 μg |
1665.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
BTD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BTD protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AHTGEESVAD HHEAEYYVAA VYEHPSILSL NPLALISRQE ALELMNQNLD IYEQQVMTAA QKDVQIIVFP EDGIHGFNFT RTSIYPFLDF MPSPQVVRWN PCLEPHRFND TEVLQRLSCM AIRGDMFLVA NLGTKEPCHS SDPRCPKDGR YQFNTNVVFS NNGTLVDRYR KHNLYFEAAF DVPLKVDLIT FDTPFAGRFG IFTCFDILFF DPAIRVLRDY KVKHVVYPTA WMNQLPLLAA IEIQKAFAVA FGINVLAANV HHPVLGMTGS GIHTPLESFW YHDMENPKSH LIIAQVAKNP VGLIGAENAT GETDPSHSKF LKILSGDPYC EKDAQEVHCD EATKWNVNAP PTFHSEMMYD NFTLVPVWGK EGYLHVCSNG LCCYLLYERP TLSKELYALG VFDGLHTVHG TYYIQVCALV RCGGLGFDTC GQEITEATGI FEFHLWGNFS TSYIFPLFLT SGMTLEVPDQ LGWENDHYFL RKSRLSSGLV TAALYGRLYE RDLEHHHHHH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |