Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTD Protein
A cDNA sequence encoding the BTD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11209-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916488
Menge Preis
1 129.74 € / 1 Mikrogramm
10 121.33 € / 1 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BTD Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BTD protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
AHTGEESVAD HHEAEYYVAA VYEHPSILSL NPLALISRQE ALELMNQNLD IYEQQVMTAA QKDVQIIVFP EDGIHGFNFT RTSIYPFLDF MPSPQVVRWN PCLEPHRFND TEVLQRLSCM AIRGDMFLVA NLGTKEPCHS SDPRCPKDGR YQFNTNVVFS NNGTLVDRYR KHNLYFEAAF DVPLKVDLIT FDTPFAGRFG IFTCFDILFF DPAIRVLRDY KVKHVVYPTA WMNQLPLLAA IEIQKAFAVA FGINVLAANV HHPVLGMTGS GIHTPLESFW YHDMENPKSH LIIAQVAKNP VGLIGAENAT GETDPSHSKF LKILSGDPYC EKDAQEVHCD EATKWNVNAP PTFHSEMMYD NFTLVPVWGK EGYLHVCSNG LCCYLLYERP TLSKELYALG VFDGLHTVHG TYYIQVCALV RCGGLGFDTC GQEITEATGI FEFHLWGNFS TSYIFPLFLT SGMTLEVPDQ LGWENDHYFL RKSRLSSGLV TAALYGRLYE RDLEHHHHHH