Learn More
R&DSystems™ Recombinant Human BTN2A1 Fc Chimera Protein, CF
Code produit 30023103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
30023103 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30023103 Fournisseur R&DSystems™ Code fournisseur 11521BT050
 Restricted Item
Verfügbar ab: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recombinant Protein
Measured by its binding ability in a functional ELISA. Recombinant Human BTN2A1 Fc Chimera binds to biotinylated DC-SIGN Fc Chimera with a ED50 of 1.00-10.0 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accession Number Q7KYR7.3
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gene ID (Entrez) 11120
Molecular Weight (g/mol) M.W.-observed: 60-80 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 51 kDa
Quantity 50 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human BTN2A1 protein Human BTN2A1 (Gln29-Ala248) (N-terminus) Accession # Q7KYR7.3 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias BK14H9.1, BT2.1, BTF1, BTF1BT2.1butyrophilin BTF1, butyrophilin subfamily 2 member A1, butyrophilin, subfamily 2, member A1, DJ3E1.1, FLJ36567
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein BTN2A1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.