Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Butyrophilin subfamily 2 member A1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Butyrophilin subfamily 2 member A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9818-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16088771
  • 1740.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001184162.1
Butyrophilin subfamily 2 member A1 Protein
Research Use Only
BTN2A1
Recombinant Protein
Yeast
QFIVVGPTDP ILATVGENTT LRCHLSPEKN AEDMEVRWFR SQFSPAVFVY KGGRERTEEQ MEEYRGRTTF VSKDISRGSV ALVIHNITAQ ENGTYRCYFQ EGRSYDEAIL HLVVAGLGSK PLISMRGHED GGIRLECISR GWYPKPLTVW RDPYGGVAPA LKEVSMPDAD GLFMVTTAVI IRDKSVRNMS CSINNTLLGQ KKESVIFIPE SFMPSVSPCA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11120
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol