Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-type lectin domain family 18 member A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-type lectin domain family 18 member A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5837-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918129
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001129686.1
C-type lectin domain family 18 member A Protein
Research Use Only
CLEC18A
Recombinant Protein
E. coli
EVWPPQLQEQ APMAGALNRK ESFLLLSLHN RLRSWVQPPA ADMRRLDWSD SLAQLAQARA ALCGTPTPSL ASGLWRTLQV GWNMQLLPAG LVSFVEVVSL WFAEGQRYSH AAGECARNAT CTHYTQLVWA TSSQLGCGRH LCSAGQAAIE AFVCAYSPRG NWEVNGKTIV PYKKGAWCSL CTASVSGCFK AWDHAGGLCE VPRNPCRMSC QNHGRLNIST CHCHCPPGYT GRYCQVRCSL QCVHGRFREE ECSCVCDIGY GGAQCATKVH FPFHTCDLRI DGDCFMVSSE ADTYYRARMK CQRKGGVLAQ IKSQKVQDIL AFYLGRLETT NEVIDSDFET RNFWIGLTYK TAKDSFRWAT GEHQAFTSFA FGQPDNHGFG NCVELQASAA FNWNDQRCKT RNRYICQFAQ EHISRWGPGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
348174
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol