Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C14orf3, homolog 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C14orf3, homolog 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001308370.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10598 |
Name | C14orf3, homolog 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16025011
|
enQuireBio™
QP8507-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16045011
|
enQuireBio™
QP8507-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16035011
|
enQuireBio™
QP8507-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16055011
|
enQuireBio™
QP8507-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16065011
|
enQuireBio™
QP8507-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16075011
|
enQuireBio™
QP8507-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001308370.1 | |
C14orf3, homolog 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10598 | |
Research Use Only | |
C14orf3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAKWGEGDPR WIVEERADAT NVNNWHWTER DASNWSTDKL KTLFLAVQVQ NEEGKCEVTE VSKLDGEASI NNRKGKLIFF YEWSVKLNWT GTSKSGVQYK GHVEIPNLSD ENSVDEVEIS VSLAKDEPDT NLVALMKEEG VKLLREAMGI YISTLKTEFT QGMILPTMNG ESVDPVGQPA LKTEERKAKP APSKTQARPV GVKIPTCKIT LKETFLTSPE ELYRVFTTQE LVQAFTHAPA TLEADRGGKF HMVDGNVSGE FTDLVPEKHI VMKWRFKSWP EGHFATITLT FIDKNGETEL CMEGRGIPAP EEERTRQGWQ RYYFEGIKQT FGYGARLF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |