Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C16ORF53 Protein
A cDNA sequence encoding the C16ORF53 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11223-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916538
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
C16ORF53 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLARGHGDT AASTAAPLSE EGEVTSGLQA LAVEDTGGPS ASAGKAEDEG EGGREETERE GSGGEEAQGE VPSAGGEEPA EEDSEDWCVP CSDEEVELPA DGQPWMPPPS EIQRLYELLA AHGTLELQAE ILPRRPPTPE AQSEEERSDE EPEAKEEEEE KPHMPTEFDF DDEPVTPKDS LIDRRRTPGS SARSQKREAR LDKVLSDMKR HKKLEEQILR TGRDLFSLDS EDPSPASPPL RSSGSSLFPR QRKY
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
C16ORF53 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 0.1M NaCl.