Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1GALT1 Protein
A cDNA sequence encoding the C1GALT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | C1GALT1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936548
|
enQuireBio™
QP11227-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916548
|
enQuireBio™
QP11227-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926548
|
enQuireBio™
QP11227-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
C1GALT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
C1GALT1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLLGEKVD TQPNVLHNDP HARHSDDNGQ NHLEGQMNFN ADSSQHKDEN TDIAENLYQK VRILCWVMTG PQNLEKKAKH VKATWAQRCN KVLFMSSEEN KDFPAVGLKT KEGRDQLYWK TIKAFQYVHE HYLEDADWFL KADDDTYVIL DNLRWLLSKY DPEEPIYFGR RFKPYVKQGY MSGGAGYVLS KEALKRFVDA FKTDKCTHSS SIEDLALGRC MEIMNVEAGD SRDTIGKETF HPFVPEHHLI KGYLPRTFWY WNYNYYPPVE GPGCCSDLAV SFHYVDSTTM YELEYLVYHL RPYGYLYRYQ PTLPERILKE ISQANKNEDT KVKLGNP | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |