Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C20ORF20 Protein
A cDNA sequence encoding the C20ORF20 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11237-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916578
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
C20ORF20 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGEAEVGGGG AAGDKGPGEA ATSPAEETVV WSPEVEVCLF HAMLGHKPVG VNRHFHMICI RDKFSQNIGR QVPSKVIWDH LSTMYDMQAL HESEILPFPN PERNFVLPEE IIQEVREGKV MIEEEMKEEM KEDVDPHNGA DDVFSSSGSL GKASEKSSKD KEKNSSDLGC KEGADKRKRS RVTDKVLTAN SNPSSPSAAK RRRT
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
C20ORF20 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 0.2M NaCl.