Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C4c Protein
A cDNA sequence encoding the C4c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11240-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916588
Menge Preis
1 649.80 € / 1 Milligramm
5 611.14 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
C4c Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 99.0%.
Research Use Only
Recombinant Protein
Native Protein
The Human Complement C4c solution is in Sodium Phosphate buffer pH 7.0 containing 0.15M NaCl and 0.09% NaN3.